2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2863-25G PC2863-5G
APOSPC2863-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC2863-25G APOSPC2863-5G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₂N₂O₂
Point de fusion: 50…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042254
Numéro CAS: 143879-77-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité