Acide (2,3-difluorophényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2874A-100G PC2874A-25G PC2874A-5G
APOSPC2874A-100GEA 132 EUR InStock
APOSPC2874A-100G APOSPC2874A-25G APOSPC2874A-5G
Acide (2,3-difluorophényl)acétique 97%
Acide (2,3-difluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Point de fusion: 116…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040968
Numéro CAS: 145689-41-4
EINECS: 279-709-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité