Acide (2,4-difluorophényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Difluorophenylacetic acid
PC2874B-1G PC2874B-25G PC2874B-5G
APOSPC2874B-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC2874B-1G APOSPC2874B-25G APOSPC2874B-5G
Acide (2,4-difluorophényl)acétique 97%
Acide (2,4-difluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Point de fusion: 115…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009999
Numéro CAS: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité