Acide (3,4-difluorophényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Difluorophenylacetic acid
PC2874E-100G PC2874E-25G PC2874E-5G
APOSPC2874E-100GEA 143 EUR InStock
APOSPC2874E-100G APOSPC2874E-25G APOSPC2874E-5G
Acide (3,4-difluorophényl)acétique 98%
Acide (3,4-difluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Point de fusion: 47…51 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010002
Numéro CAS: 658-93-5
EINECS: 211-527-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité