Acide (3,5-difluorophényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Difluorophenylacetic acid
PC2874EC-100G PC2874EC-25G PC2874EC-5G
APOSPC2874EC-100GEA 183 EUR InStock
APOSPC2874EC-100G APOSPC2874EC-25G APOSPC2874EC-5G
Acide (3,5-difluorophényl)acétique 98%
Acide (3,5-difluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010316
Numéro CAS: 105184-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité