(2,3-Difluorophényl)acétonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Difluorobenzyl cyanide, 2-(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,3-Difluorophenylacetonitrile
PC2874EF-25G PC2874EF-5G PC2874EF-100G
APOSPC2874EF-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC2874EF-25G APOSPC2874EF-5G APOSPC2874EF-100G
(2,3-Difluorophényl)acétonitrile 97%
(2,3-Difluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061277
Numéro CAS: 145689-34-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité