(2,5-Difluorophényl)acétonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2874EH-25G PC2874EH-5G
APOSPC2874EH-25GEA 91.6 EUR InStock
APOSPC2874EH-25G APOSPC2874EH-5G
(2,5-Difluorophényl)acétonitrile 98%
(2,5-Difluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Point d'ébullition: 90 °C/5mmHg
Densité: 1.233 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009972
Numéro CAS: 69584-87-8
EINECS: 274-051-4
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité