(3,5-Difluorophényl)acétonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EL-100G PC2874EL-10G PC2874EL-25G
APOSPC2874EL-100GEA 184 EUR InStock
APOSPC2874EL-100G APOSPC2874EL-10G APOSPC2874EL-25G
(3,5-Difluorophényl)acétonitrile 98%
(3,5-Difluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Point de fusion: 34…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061278
Numéro CAS: 122376-76-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité