2,5-Difluorophénylhydrazinium chlorure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2874X-10G PC2874X-5G
APOSPC2874X-10GEA 58 EUR InStock
APOSPC2874X-10G APOSPC2874X-5G
2,5-Difluorophénylhydrazinium chlorure 97%
2,5-Difluorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₇ClF₂N₂
MW: 180,58 g/mol
Point de fusion: 210…211 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013385
Numéro CAS: 175135-73-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité