Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Difluoro-4-isothiocyanatobenzène
APOSPC2875L-5GEA 118 EUR InStock
APOSPC2875L-5G
Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle 97%
Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle
Formule: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C/30mmHg
Densité: 1,349 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041044
Numéro CAS: 141106-52-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité