2',5'-Difluoropropiophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,5-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2881-10G PC2881-1G PC2881-5G
APOSPC2881-10GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC2881-10G APOSPC2881-1G APOSPC2881-5G
2',5'-Difluoropropiophénone 98%
2',5'-Difluoropropiophénone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Point d'ébullition: 39…40 °C/0.5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015509
Numéro CAS: 29112-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité