2',6'-Difluoropropiophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,6-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2882-10G PC2882-1G PC2882-5G
APOSPC2882-10GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC2882-10G APOSPC2882-1G APOSPC2882-5G
2',6'-Difluoropropiophénone
2',6'-Difluoropropiophénone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C/4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015506
Numéro CAS: 85068-31-1
EINECS: 285-293-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité