3',5'-Difluoropropiophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2884-5G PC2884-10G
APOSPC2884-5GEA 0 EUR InStock
APOSPC2884-5G APOSPC2884-10G
3',5'-Difluoropropiophénone 97%
3',5'-Difluoropropiophénone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C/10mmHg
Point de fusion: 25…27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061142
Numéro CAS: 135306-45-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité