2,6-Difluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC2886-100GEA 118 EUR InStock
APOSPC2886-100G APOSPC2886-25G
2,6-Difluoropyridine 98%
2,6-Difluoropyridine
Formule: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C
Densité: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006227
Numéro CAS: 1513-65-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité