Acide 2,2-difluorosuccinique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α,α-Difluorosuccinic acid, 2,2-Difluoro-1,4-butanedioic acid
PC2890-1G PC2890-5G
APOSPC2890-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC2890-1G APOSPC2890-5G
Acide 2,2-difluorosuccinique 95%
Acide 2,2-difluorosuccinique
Formule: C₄H₄F₂O₄
MW: 154,07 g/mol
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040970
Numéro CAS: 665-31-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité