3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2902-5G PC2902-1G
APOSPC2902-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC2902-5G APOSPC2902-1G
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 97%
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Point de fusion: 211…213 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00807404
Numéro CAS: 149507-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité