3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2904-100G PC2904-25G PC2904-5G
APOSPC2904-100GEA 404 EUR InStock
APOSPC2904-100G APOSPC2904-25G APOSPC2904-5G
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Point de fusion: 54…59 °C
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407967
Numéro CAS: 327056-73-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité