5-Bromo-2-fluorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2914-25G PC2914-5G PC2914-100G PC2914-500G
APOSPC2914-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC2914-25G APOSPC2914-5G APOSPC2914-100G APOSPC2914-500G
5-Bromo-2-fluorophénol 98%
5-Bromo-2-fluorophénol
Formule: C₆H₄BrFO
Point d'ébullition: 53 °C/2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782066
Numéro CAS: 112204-58-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité