4-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC2915-100GEA 102 EUR InStock
APOSPC2915-100G APOSPC2915-25G APOSPC2915-5G
4-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
4-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08459292
Numéro CAS: 467435-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité