2,6-Difluorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-methylbenzene
PC2941-1G PC2941-25G PC2941-5G
APOSPC2941-1GEA 56.8 EUR InStock
APOSPC2941-1G APOSPC2941-25G APOSPC2941-5G
2,6-Difluorotoluène
2,6-Difluorotoluène
Formule: C₇H₆F₂
MW: 128,12 g/mol
Point d'ébullition: 111…112 °C
Densité: 1.129 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043898
Numéro CAS: 443-84-5
ONU: 2388
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité