3-Nitro-5-trifluorométhylphénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
PC2962-1G PC2962-5G
APOSPC2962-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2962-1G APOSPC2962-5G
3-Nitro-5-trifluorométhylphénol
3-Nitro-5-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973779
Numéro CAS: 349-57-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité