1,4-Diiodoperfluorobutane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC2966-5GEA 107 EUR InStock
APOSPC2966-5G APOSPC2966-1G APOSPC2966-25G
1,4-Diiodoperfluorobutane 98%
1,4-Diiodoperfluorobutane
Formule: C₄F₈I₂
MW: 453,84 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C
Point de fusion: –9 °C
Densité: 2,474 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042263
Numéro CAS: 375-50-8
EINECS: 206-788-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité