1,6-Diiodoperfluorohexane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2967-1G PC2967-25G PC2967-5G
APOSPC2967-1GEA 37.9 EUR InStock
APOSPC2967-1G APOSPC2967-25G APOSPC2967-5G
1,6-Diiodoperfluorohexane 98%
1,6-Diiodoperfluorohexane
Formule: C₆F₁₂I₂
Point d'ébullition: 114…116 °C/100mmHg
Point de fusion: 25 °C
Densité: 2.357 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042264
Numéro CAS: 375-80-4
EINECS: 206-794-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité