1,2-Diiodotétrafluorobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2969-1G PC2969-25G PC2969-5G
APOSPC2969-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC2969-1G APOSPC2969-25G APOSPC2969-5G
1,2-Diiodotétrafluorobenzène 97%
1,2-Diiodotétrafluorobenzène
Formule: C₆F₄I₂
MW: 401,87 g/mol
Point de fusion: 49…50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00019011
Numéro CAS: 2708-97-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité