1,4-Diiodotétrafluorobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene
PC2970-1G PC2970-25G
APOSPC2970-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC2970-1G APOSPC2970-25G
1,4-Diiodotétrafluorobenzène 97%
1,4-Diiodotétrafluorobenzène
Formule: C₆F₄I₂
MW: 401,87 g/mol
Point de fusion: 107…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001055
Numéro CAS: 392-57-4
EINECS: 206-877-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité