3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2973-25G PC2973-5G
APOSPC2973-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSPC2973-25G APOSPC2973-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
Point de fusion: 55.6…55.8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972409
Numéro CAS: 884494-87-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité