2-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-o-toluenesulphonamide
PC2977-1G PC2977-25G PC2977-5G
APOSPC2977-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2977-1G APOSPC2977-25G APOSPC2977-5G
2-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
2-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225,19 g/mol
Point de fusion: 180…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042420
Numéro CAS: 1869-24-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité