1,1,2,2-Tétrafluoro-1,2-diiodoéthane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC2980-25GEA 662 EUR InStock
APOSPC2980-25G APOSPC2980-5G
1,1,2,2-Tétrafluoro-1,2-diiodoéthane 97%
1,1,2,2-Tétrafluoro-1,2-diiodoéthane
Formule: C₂F₄I₂
MW: 353,82 g/mol
Point d'ébullition: 112…113 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 2,629 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039401
Numéro CAS: 354-65-4
EINECS: 205-567-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité