3-Amino-2-fluoro-6-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2987-1G PC2987-5G
APOSPC2987-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2987-1G APOSPC2987-5G
3-Amino-2-fluoro-6-méthylpyridine
3-Amino-2-fluoro-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₇FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095221
Numéro CAS: 374633-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité