5-Bromo-2-fluoro-3-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-3-picoline
APOSPC2989-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC2989-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-méthylpyridine
5-Bromo-2-fluoro-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Point de fusion: 60…65 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095091
Numéro CAS: 29312-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité