3-Chloro-4-fluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2990-1G PC2990-5G
APOSPC2990-1GEA 205 EUR InStock
APOSPC2990-1G APOSPC2990-5G
3-Chloro-4-fluoropyridine
3-Chloro-4-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Point de fusion: 16 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04973418
Numéro CAS: 883107-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité