5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Acetyl-2-fluorophenyl)boronic acid
PC2994-5G PC2994-10G
APOSPC2994-5GEA 132 EUR InStock
APOSPC2994-5G APOSPC2994-10G
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₃
MW: 181,9567 g/mol
Point de fusion: 112…117 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06656263
Numéro CAS: 870777-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité