1,4-Diméthoxy-2-fluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene
PC3001-25G PC3001-5G
APOSPC3001-25GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC3001-25G APOSPC3001-5G
1,4-Diméthoxy-2-fluorobenzène 98%
1,4-Diméthoxy-2-fluorobenzène
Formule: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Point d'ébullition: 119…121 °C/40mmHg
Point de fusion: 23…26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042487
Numéro CAS: 82830-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité