Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300546-1G PC300546-5G
APOSPC300546-1GEA 154 EUR InStock
APOSPC300546-1G APOSPC300546-5G
Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₉F₃O₂S
MW: 274,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100111
Numéro CAS: 1002355-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité