Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300548-1G PC300548-5G
APOSPC300548-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC300548-1G APOSPC300548-5G
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₂S
MW: 299,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03153507
Numéro CAS: 380453-90-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité