8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300575-1G PC300575-250MG
APOSPC300575-1GEA 346 EUR InStock
APOSPC300575-1G APOSPC300575-250MG
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Formule: C₉H₅F₃N₂O₂·xH₂O
Point de fusion: 232…234 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22682817
Numéro CAS: 1018828-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité