2-(Diméthylamino)-6-fluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3009J-1G
APOSPC3009J-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC3009J-1G
2-(Diméthylamino)-6-fluorobenzonitrile 97%
2-(Diméthylamino)-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₉FN₂
Point d'ébullition: 131…135 °C/5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052221
Numéro CAS: 96994-73-9
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité