1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
PC301100-100G
APOSPC301100-100GEA 148 EUR InStock
APOSPC301100-100G
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₈ClFN₂O₃
MW: 282,6600 g/mol
Point de fusion: 222…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458865
Numéro CAS: 100361-18-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité