3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3012-1G PC3012-250MG
APOSPC3012-1GEA 383 EUR InStock
APOSPC3012-1G APOSPC3012-250MG
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₀BFO₂
MW: 216,200 g/mol
Point de fusion: 237…242 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115668
Numéro CAS: 409108-13-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité