Fluoromalonate de diméthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Dimethyl 2-fluoromalonate
PC3013-25G PC3013-5G PC3013-1G
APOSPC3013-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC3013-25G APOSPC3013-5G APOSPC3013-1G
Fluoromalonate de diméthyle 97%
Fluoromalonate de diméthyle
Active fluoromethylene group, useful reagent for the synthesis of fluoro-heterocycles, e.g Pyrimidines; also can produce fluorinated trisubstituted alkenes, ask for refs.
Formule: C₅H₇FO₄
MW: 150,11 g/mol
Point d'ébullition: 111…112 °C/45mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054680
Numéro CAS: 344-14-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité