2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid
PC3014-25G PC3014-100G
APOSPC3014-25GEA 156 EUR InStock
APOSPC3014-25G APOSPC3014-100G
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BFNO₄
MW: 184,92 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03092929
Numéro CAS: 819849-20-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité