4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3016-1G PC3016-5G
APOSPC3016-1GEA 51 EUR InStock
APOSPC3016-1G APOSPC3016-5G
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl 97%
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl
Formule: C₁₄H₆F₈
Point de fusion: 148…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000314
Numéro CAS: 26475-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité