Dimethyl tetrafluorosuccinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluorosuccinic Acid Dimethyl Ester, Tetrafluorobutanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Tetrafluorobutanedioate, Tetrafluorosuccinic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Perfluorosuccinate
PC3016T-25G PC3016T-5G PC3016T-100G
APOSPC3016T-25GEA 125 EUR InStock
APOSPC3016T-25G APOSPC3016T-5G APOSPC3016T-100G
Dimethyl tetrafluorosuccinate 98%
Dimethyl tetrafluorosuccinate
Formule: C₆H₆F₄O₄
MW: 218,10 g/mol
Point d'ébullition: 177…178 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043947
Numéro CAS: 356-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité