2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302001-1G PC302001-5G PC302001-25G
APOSPC302001-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC302001-1G APOSPC302001-5G APOSPC302001-25G
2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol 97%
2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660356
Numéro CAS: 883267-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité