2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302003-1G
APOSPC302003-1GEA 149 EUR InStock
APOSPC302003-1G
2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660355
Numéro CAS: 886761-77-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité