2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302006-1G PC302006-5G
APOSPC302006-1GEA 108 EUR InStock
APOSPC302006-1G APOSPC302006-5G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₆Cl₂FN
MW: 194,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660174
Numéro CAS: 886501-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité