2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302019-1G PC302019-5G PC302019-25G PC302019-100G
APOSPC302019-1GEA 104 EUR InStock
APOSPC302019-1G APOSPC302019-5G APOSPC302019-25G APOSPC302019-100G
2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formule: C₉H₈F₄O
MW: 208,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660358
Numéro CAS: 886761-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité