2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302020-1G PC302020-5G
APOSPC302020-1GEA 104 EUR InStock
APOSPC302020-1G APOSPC302020-5G
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formule: C₉H₈F₄O
MW: 208,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660359
Numéro CAS: 886761-80-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité