4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-butoxy-2,6-difluoro-benzylalcohol
PC302057-1G PC302057-5G
APOSPC302057-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC302057-1G APOSPC302057-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₁₁H₁₄F₂O₂
MW: 216,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201020
Numéro CAS: 438050-19-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité