Acide (4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302058-1G PC302058-5G PC302058-10G
APOSPC302058-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSPC302058-1G APOSPC302058-5G APOSPC302058-10G
Acide (4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Acide (4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115842
Numéro CAS: 601513-31-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité